Learn More
Greiner Bio-One Bolsa desechable de polipropileno
Descripción
- Fabricadas con lámina de polipropileno para la esterilización en el autoclave con vapor.
- Tasa de transporte de oxígeno de 50 μLámina de PP °m (+23 C): 2380 cm³ /(metro² x 24h x barra)
- Tasa de transporte de vapor de agua de 50 μLámina de PP (+°23 C, 85 % de humedad del aire): 1,54 g/(m² x 24 horas)
- Espesor de la lámina: 0,05 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 140 °C |
| Dimensiones (L x An) | 780 x 400mm |
| Longitud (imperial) | 30.7 in. |
| Anchura (imperial) | 15.7 in. |
| Mostrar más |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?