Learn More
Buerkle™ Conectores en Y cilíndricos de polipropileno
Código de producto. 11836583
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 6 a 8 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11836583 Manguera de 7 a 9 mm paquete de 10
10789592 Manguera de 3 a 5 mm paquete de 10
10617721 Manguera de 5 a 7 mm paquete de 10
10076241 Manguera de 6 a 8 mm paquete de 10
10567312 Manguera de 9 a 11 mm paquete de 10
10014930 Manguera de 11 a 13 mm paquete de 10
11846603 Manguera de 13 a 15 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11836583 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87060008
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja una conexión segura y flexible para aplicaciones exigentes con estos conectores en Y. Los conectores en Y cilíndricos de polipropileno Buerkle™ están disponibles en una gran variedad de tamaños para ampliar, conectar, ramificar, unir y repar
  • Conector de manguera cilíndrico en Y
  • Disponible en una variedad de tamaños desde 3 hasta 15 mm de diámetro.
  • Polipropileno
  • Resistentes a temperaturas de hasta + 135 °C máximo.
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 7 a 9 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Forma Cilíndrico en Y
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Conector con diseño en Y