Learn More
Tabla de corte de polipropileno
Código de producto. 10452395
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
300 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10452395 300 x 210 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10452395 Proveedor Azlon N.º de proveedor BWY300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno no absorbente y fáciles de limpiar
  • Buena resistencia química
  • Irrompibles con uso normal
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tamaño 300 L x 210 An x 9 Al mm
Dimensiones (L x An) 300 x 210 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 300 x 210 x 9 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 8,26 in
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (métrico) 9mm