Learn More
Fisherbrand™ Cajas criogénicas de polipropileno con tapa deslizante
Código de producto. 12663145 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Rojo
Surtido
Verde
Tipo:
Caja criogénica, codificada numéricamente
Caja criogénica
Conjunto de tubos:
10 x 10
9 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo Conjunto de tubos Tamaño de la unidad
12663145 Surtido Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12653145 Negro Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12891593 Negro Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12881593 Azul Caja criogénica, codificada numéricamente 10 x 10 paquete de 5
12801603 Surtido Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12643145 Azul Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12871593 Verde Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12861593 Natural Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12633145 Verde Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12603145 Natural Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12841593 Rojo Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12623145 Rojo Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
12851593 Amarillo Caja criogénica 10 x 10 paquete de 5
12613145 Amarillo Caja criogénica 9 x 9 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12663145
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas cajas de polipropileno con insertos de rejilla para almacenar hasta 100 tubos. Las cajas criogénicas de polipropileno Fisherbrand™ son ideales para el almacenamiento y transporte de muestras.
  • Cajas criogénicas con tapa protectora, PP, formato de 133 x 133 mm
  • Polipropileno de alta calidad (PP)
  • Disponibles en color natural y varios colores
  • Las cajas son ajustables en altura
  • Las cajas están disponibles en 6 colores modernos, con una codificación numérica y los correspondientes respiraderos para drenar el agua condensada
  • La rejilla de 6 x 6 a 10 x 10 permite colocar de 36 a 100 tubos
  • esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de – 90°C a + 121°C
  • Cuadrículas disponibles: 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10
  • Codificado numéricamente
Especificaciones
Color Surtido
Material Polipropileno
Tipo Caja criogénica
Incluye Tapa deslizante
Conjunto de tubos 9 x 9
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 50 a 75 mm