Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 11836903 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Rojo
Verde
Admite:
1 a 2 mL
3 a 5 mL
81 Puestos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Tamaño de la unidad
11836903 Rojo 1 a 2 mL paquete de 5
11856903 Azul 1 a 2 mL paquete de 5
11896903 Verde 3 a 5 mL paquete de 5
11806913 Azul 3 a 5 mL paquete de 5
11846903 Verde 1 a 2 mL paquete de 5
11856893 Natural 1 a 2 mL paquete de 5
11866903 Natural 3 a 5 mL paquete de 5
11886903 Rojo 3 a 5 mL paquete de 5
11826903 Amarillo 1 a 2 mL paquete de 5
11876903 Amarillo 3 a 5 mL paquete de 5
12972141 Negro 81 Puestos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11836903
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas cajas de polipropileno con insertos de rejilla para almacenamiento a temperaturas muy bajas. Las criocajas de polipropileno Fisherbrand ™ son idóneas para el almacenamiento y transporte de muestras.
  • Autoclavable, resistente a temperaturas desde -90 °C hasta +121 °C
  • Polipropileno de alta calidad
  • Disponibles en color natural y varios colores
  • 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
  • Bisagra sólida con tapa a presión segura
  • Apilables para el transporte seguro
  • Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
  • Insertos de rejilla extraíbles
  • También se pueden utilizar para recipientes grandes si se retiran los insertos de rejilla. Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Nota: Debido al bloqueo de bisagra y tapa, las dimensiones externas pueden variar ligeramente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Rojo
Material Polipropileno
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Admite 1 a 2 mL
Incluye Identificación digital apilable, tapa con bisagra translúcida
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -90°C
Cantidad 5 Paq.
Longitud (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 52 mm
Peso (métrico) 1 kg