Descripción
- Autoclavable, resistente a temperaturas desde -90 °C hasta +121 °C
- Polipropileno de alta calidad
- Disponibles en color natural y varios colores
- 81 puestos, rejilla de 9 x 9, codificada numéricamente
- Bisagra sólida con tapa a presión segura
- Apilables para el transporte seguro
- Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
- Insertos de rejilla extraíbles
- También se pueden utilizar para recipientes grandes si se retiran los insertos de rejilla. Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Nota: Debido al bloqueo de bisagra y tapa, las dimensiones externas pueden variar ligeramente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Tipo de tapón | Tapa a presión |
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Admite | 1 a 2 mL |
| Incluye | Identificación digital apilable, tapa con bisagra translúcida |
| Temperatura máxima | 121°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -90°C |
| Mostrar más |