Learn More
Bel-Art™ Frasco de tinción Coplin de polipropileno
Código de producto. 11828631
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
5 o 10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número de portaobjetos unitSize
11828631 5 o 10 cada uno
1 options
Código de producto. 11828631 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 4858540
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapón de rosca plano de polipropileno 53mm
Gran abertura para facilitar la colocación y extracción de los portaobjetos.
  • Tiñe portaobjetos 3 × 1 pulg. (75 × 25mm) colocados de forma vertical
  • Admite cinco portaobjetos individuales o 10 portaobjetos espalda contra espalda
  • El tapón de rosca reduce las fugas y la evaporación
Especificaciones:
  • Esterilizables en autoclave hasta 121 °C (250°F).
  • Altura total: 4,5 in (114 mm)
  • Diámetro de la base: 2,38 in (59,7mm)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 322 cm3
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Material Polipropileno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Tipo Tarro de tinción
Para utilizar con (aplicación) Para facilitar la colocación y extracción de los portaobjetos
Incluye Tapón de rosca de polipropileno con parte superior plana de 53mm
Cantidad Cada uno
Número de portaobjetos 5 o 10
Altura (métrico) 11,4 cm
Altura (imperial) 4,5 in
Diámetro (imperial) 2,375 in
Diámetro (métrico) 5,96 cm