Learn More
Buerkle™ Conectores reductores de manguera de polipropileno
Código de producto. 10630143 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 12 a 16 mm
Manguera de 8 a 12 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
10630143 Manguera de 12 a 16 mm paquete de 10
10642482 Manguera de 8 a 12 mm 10 PCS
10739792 Manguera de 12 a 16 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10630143 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 87030412
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice los conectores de manguera reductores de polipropileno Buerkle™ para crear conexiones entre mangueras grandes y pequeñas.
  • Polipropileno
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 12 a 16 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 10/escala
Color Blanco
Tipo de producto Conector de manguera reductor