Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Produktkod. 11838992
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
paquete de 185
paquete de 220
paquete de 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacidad (métrico) Esterilidad Color Diámetro (métrico) Förpackningsstorlek
11838992 200 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 220
11765085 200 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 220
11713174 400 mL No estéril Natural 85 mm paquete de 185
11733174 1 L Estéril Blanco 105 mm paquete de 80
11793164 400 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 185
11753174 400 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 185
11703164 1 L Estéril Natural 105 mm paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11838992 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer PC200A02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    115.35€ / paquete de 220
    Ahorro 3.65€
    3% Descuento
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o blanco (PP)
  • Montado o no montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 6,7 oz
Capacidad (métrico) 200 mL
Color del tapón Natural
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural
Diámetro (métrico) 62 mm
Altura (métrico) 88 mm
Cantidad 220/Paq.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.