Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Descripción
- Resistentes a las roturas y los productos químicos
- Polipropileno transparente o blanco (PP)
- Montado o no montado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (imperial) | 13,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 400 mL |
| Color del tapón | Natural |
| Color | Natural |
| Diámetro (métrico) | 62 mm |
| Cantidad | 185/Paq. |