Learn More
Corning™ Recipientes cónicos de polipropileno
Código de producto. 11703164
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 mL
400 mL
1 L
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color:
Blanco
Natural
Diámetro (métrico):
62 mm
85 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 185
paquete de 220
paquete de 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Color Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11703164 1 L Estéril Natural 105 mm paquete de 80
11838992 200 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 220
11765085 200 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 220
11713174 400 mL No estéril Natural 85 mm paquete de 185
11733174 1 L Estéril Blanco 105 mm paquete de 80
11793164 400 mL Estéril Natural 62 mm paquete de 185
11753174 400 mL Estéril Blanco 85 mm paquete de 185
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11703164 Proveedor Corning™ N.º de proveedor PC100005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    155.80€ / paquete de 80
    Ahorro 20.20€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Herramientas de muestreo de calidad para asegurar la recuperación y envío de las muestras
  • Resistentes a las roturas y los productos químicos
  • Polipropileno transparente o blanco (PP)
  • Montado o no montado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Graduated Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Capacidad (métrico) 1 L
Color del tapón Natural
Tipo de tapón Tapón a presión
Color Natural
Diámetro (métrico) 105 mm
Altura (métrico) 130 mm
Cantidad 80/Paq.