Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo con fondo cónico de polipropileno
Código de producto. 10711212
Cambiar vista
Click to view available options
N.º por caja:
300
500
N.° por paquete:
20
25
Tamaño de la unidad:
300 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º por caja N.° por paquete Tamaño de la unidad
10711212 500 20 500 PCS
10068930 300 25 300 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10711212 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 227261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.00€
    357.25€ / paquete de 500
    Ahorro 304.75€
    46% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y a altas temperaturas. Los tubos de ensayo de fondo cónico de polipropileno Greiner Bio-One™ son adecuados para el almacenamiento de muestras biológicas y químicas.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Diámetro: 30mm
  • Volumen: 50 ml
  • Tapón de rosca azul
  • Graduaciones azules y área de escritura blanca
  • Estéril
  • De un solo uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Diámetro (métrico) 30 mm
Color del tapón Azul
Capacidad (métrico) 50 ml
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Materiales y reacciones sensibles a la luz
N.º por caja 500
N.° por paquete 20
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
Altura (métrico) 115 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca