Learn More
BRAND™ Tubos de centrífuga, PP, con tapón de rosca
Código de producto. 10350192 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Base
Sin base
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 750
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Incluye unitSize
10350192 50 mL No estéril Base paquete de 250
10131921 50 mL Estéril Base paquete de 250
10106561 15 ml No estéril Sin base paquete de 750
10345521 15 ml Estéril Sin base paquete de 750
10420873 50 mL No estéril Sin base paquete de 300
10420602 50 mL Estéril Sin base paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10350192 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 114822
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Polipropileno biológicamente inerte para una recuperación óptima de células y proteínas. El tapón de rosca con sello de tapón ofrece protección contra fugas. PP altamente transparente para una visibilidad óptima de la muestra.
  • Polipropileno (PP)
  • Translúcido.
  • Soporta RCF hasta 3000.
  • Graduados, disponibles no estériles y esterilizados por rayos Y en 15 ml (graduados hasta 13 ml) o 50 ml.
  • Tapón de rosca PE con cono de sellado.
  • Alta claridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Incluye Base
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 116 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Graduated Sí
RCF máx. 3000 x g