Learn More
Fisherbrand™ Tapón de polipropileno blanco con inserto
Código de producto. 12870894 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Inserto de Polycone de 20 mm para frasco de vidrio alpha
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
12870894 Inserto de Polycone de 20 mm para frasco de vidrio alpha paquete de 100
1 options
Código de producto. 12870894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    20.55€ / paquete de 100
    Ahorro 0.75€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Rellene los frascos de vidrio Alpha con inserto de tapón de polipropileno. El unicap blanco es a prueba de manipulación.
  • Estilo de rosca R3/28
  • Bolsa
  • Inserto de 20 mm
  • Acanalado
Especificaciones
Color Blanco
Incluye Inserto de Polycone de 20 mm para frasco de vidrio alpha
Material Plástico
N.° por paquete Paquete de 100
Cantidad Paquete de 100
Color de tornillo Blanco/amarillo
Material de tornillo Polipropileno
Color del tapón Blanco
Revestimiento del tapón PolyCone
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón A prueba de manipulación
Tipo de producto Tapón