Learn More
Fisherbrand™ Punta de pipeta azul de polipropileno
Código de producto. 10787524 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 200 a 1000 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10787524 De 200 a 1000 μL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10787524
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Haga que el pipeteo sea mucho más sencillo y seguro incluso para las aplicaciones más sensibles. Las puntas de pipeta azules de polipropileno Fisherbrand™ son perfectas para pipetas monocanal o multicanal, ya sean manuales o electrónicas.
  • Fabricada con polipropileno de alta calidad
  • Ajuste perfecto gracias al cono de ajuste preciso
  • Manipulación óptima gracias a su forma estable
  • Esterilizable en autoclave
  • Garantía de ausencia de polvo gracias al tratamiento de ionización especial
  • Disponible preesterilizada y sin esterilizar
  • Excelente transparencia debido a las superficies de gran calidad
  • Humedecimiento residual mínimo debido a la calidad controlada de las materias primas
  • Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
  • Volúmenes de punta orientados a la práctica
  • Puntas Aeroject™ con filtros especiales fabricados con PE-HD hidrófobo
  • Barrera de aerosol y para la protección contra la contaminación
  • Apta para todos los tipos de micropipeta más utilizados
Especificaciones
Volumen (métrico) De 200 a 1000 μL
Color Azul