Learn More
Fisherbrand™ Viales Bijou con tapón de polipropileno
Código de producto. 14803562 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1715/paq.
245/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1715
paquete de 245
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
14803562 245/paq. paquete de 245
14813562 1715/paq. paquete de 1715
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 14803562
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabricados con vidrio sódico-cálcico de tipo III con tapón de polipropileno. Los viales Fisherbrand™ Bijou con tapón de polipropileno son adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios.
  • Vidrio sódico-cálcico Tpo III
  • Tapón de rosca de polipropileno
  • Frasco de color transparente
  • Cuello de rosca
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Volumen (métrico) 7 ml
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios
Estilo de cuello Rosca
Modelo Tubular
Estilo de rosca Rosca
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 245/paq.
Tamaño del tapón 18 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 43 mm
Tipo de producto Vial tipo Bijou