Learn More
Kartell™ Bandejas de entrada
Código de producto. 11311215
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
Interior: 510 × 345 × 110 mm; exterior: 510 x 350 x 105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11311215 Interior: 510 × 345 × 110 mm; exterior: 510 x 350 x 105 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11311215 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0054800
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las bandejas de entrada Kartell™ son esterilizables en autoclave y resultan útiles para contener frascos de distintos tamaños sobre una mesa de laboratorio.
  • Fuerte, resistente, usos múltiples
  • Bandeja esterilizable en autoclave de 12 l para una amplia variedad de usos
  • El cuerpo de polipropileno moldeado de 2 mm tiene puntales acanalados alrededor del borde para añadirle fuerza
  • No se tuerce mientras se transporta
  • Admite 12 frascos de 500 ml o 18 frascos de 1 l
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Interior: 510 × 345 × 110 mm; exterior: 510 x 350 x 105 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 110 mm (interior), 105 mm (exterior)
Longitud (métrico) 345 mm (interior), 510 mm (exterior)
Material Polipropileno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 510 mm (interior), 350 mm (exterior)
Incluye Acanalado de refuerzo
N.° por paquete 1 pieza
Forma Rectangulares