Description
- PP, tapón de rosca PE.
- Para la manipulación higiénica de muestras de orina.
- Marcado CE según la directiva EU IVDR 2017/746
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Vaso de precipitados para orina |
| Color del tapón | Amarillo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación higiénica de muestras de orina |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Show More |