Learn More
Fisherbrand™ Pipetas Pasteur-plast
Product Code. 11577722 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
Unit Size:
paquete de 500
Product Code. Volumen (métrico) Unit Size
11577722 1 mL paquete de 500
1 options
Product Code. 11577722
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice estas pipetas para una manipulación de líquidos sencilla y segura.Las pipetas Pasteur-Plast de Fisherbrand™ son inertes a fluidos biológicos y a la mayoría de ácidos.La baja afinidad de la superficie reduce la pérdida de células y proteínas
No se puede producir contaminación cruzada ni arrastre para que no sean necesarias tediosas limpiezas.Además, no hay peligro de rotura de vidrio con el consiguiente peligro de fuga de material infeccioso.
  • Nueva bombilla suave y elástica
  • Irrompible, lo que reduce el riesgo de lesiones por vidrio
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Graduaciones externas en relieve
  • Esterilizadas con gas y envasadas individualmente
  • Al no contener BSE se pueden utilizar para alimentos
Specifications
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Análisis de alimentos
Incluye Punta de aspiración capilar
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 1 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur