Learn More
Fisherbrand™ Microinserto de polipropileno de 0,1 ml para vial de boca ancha
Código de producto. 13455499 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Microinserto únicamente
Microinserto, resorte adjunto
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
13455499 Microinserto, resorte adjunto paquete de 1000
13445489 Microinserto únicamente paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13455499
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con viales de rosca corta
  • Microinserto de PP de 0,1 ml
  • 29 x 6 mm
  • Transparente
  • 10 mm superior
  • Con líneas de llenado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Microinserto con resorte adjunto
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 0,3 ml
Para utilizar con (aplicación) Micromuestreo
Incluye Microinserto, resorte adjunto
Volumen residual (métrico) <4 μL
Estilo de la base Base cónica
Cantidad 10 x 100
Altura (métrico) 29 mm