Learn More
Fisherbrand™ Microinserto de polipropileno de 0,1 ml para vial de boca ancha
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microinserto |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
| Incluye | Microinserto únicamente |
| Volumen residual (métrico) | <4 μL |
| Estilo de la base | Base cónica |
| Cantidad | 10 x 100 |
| Mostrar más |