Learn More
Scilabub™ Guante criogénico de poliimida
Descripción
- Diseñados para manipular de objetos muy fríos, más específicamente, aquellos almacenados en la fase de vapor de nitrógeno líquido (en un intervalo de temperatura de – 120 °C a – 190 °C)
- Los guantes no deben sumergirse en nitrógeno líquido
- La capa exterior está hecha de un material impermeable para repeler el agua que se condensa en las superficies frías
- Son permeables a los gases (incluido el vapor de agua) para que no se genere una condensación pegajosa en su interior
- Para reducir la cantidad de guante entre los dedos, los agujeros de la costura no se han sellado
- Son muy duraderos y conservan su flexibilidad (aunque con un poco de rigidez) durante largos períodos en atmósferas frías
- Material exterior de poliimida y poliolefina con un poco de poliéster como relleno y forro de algodón
- Fabricado conforme a la norma EN 511
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | EPI de categoría III |
| Coating Material | Poliimida |
| Color | Azul |
| Material | Tejido |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Temperature (Metric) Max | -190 °C |
| Material de revestimiento | Algodón |
| Mostrar más |