Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de poliéster Polygram™
Código de producto. 10364501 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
500 x 20 cm
5 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 PCS
cada uno
paquete de 200
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10364501 4 x 8 cm paquete de 50
10441193 20 x 20 cm 25 PCS
10515751 500 x 20 cm 1 rollo
10640493 5 x 20 cm paquete de 50
12864491 2,5 x 7,5 cm paquete de 200
10516721 40 x 20 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10364501 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 805021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.30€
    43.26€ / paquete de 50
    Ahorro 6.04€
    12% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice Standard SIL G en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Láminas de poliéster Polygram™ para TLC
  • Placas listas para usar con revestimiento previo
  • Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
Absorbente
  • Sílice 60
  • Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
  • Tamaño medio del poro de 60 Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
  • Tamaño de partícula de 5–17 µm
  • Calidad estándar
Espesor
  • Para placas analíticas de 0,25 mm
  • Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
  • Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
Indicadores
  • Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
  • Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
Aglutinantes
  • Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Specifications
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 4 x 8 cm