Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manguitos de polietileno
Código de producto. 11856543
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
0,1 de grosor × 100 mm de ancho
0,1 de grosor × 120 mm de ancho
0,1 de grosor × 140 mm de ancho
0,1 de grosor × 160 mm de ancho
0,1 de grosor × 180 mm de ancho
0,1 de grosor × 200 mm de ancho
0,1 de grosor × 250 mm de ancho
0,1 de grosor × 300 mm de ancho
0,1 de grosor × 350 mm de ancho
0,1 de grosor × 55 mm de ancho
0,1 de grosor × 64 mm de ancho
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
11856543 0,1 de grosor × 350 mm de ancho 1 PCS
11836523 0,1 de grosor × 160 mm de ancho 1 PCS
11806523 0,1 de grosor × 100 mm de ancho 1 PCS
11856523 0,1 de grosor × 200 mm de ancho 1 PCS
11846543 0,1 de grosor × 300 mm de ancho 1 PCS
11866523 0,1 de grosor × 250 mm de ancho 1 PCS
11816523 0,1 de grosor × 120 mm de ancho 1 PCS
11826523 0,1 de grosor × 140 mm de ancho 1 PCS
11846523 0,1 de grosor × 180 mm de ancho 1 PCS
11816503 0,1 de grosor × 55 mm de ancho 1 PCS
11896513 0,1 de grosor × 64 mm de ancho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11856543 Proveedor GUERIN PLASTIQUES N.º de proveedor 50162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    165.09€ / paquete de 1
    Ahorro 23.91€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede usar para la manipulación de alimentos y aplicaciones generales. Los maguitos de polietileno Fisherbrand están fabricados con polietileno transparente de 0,1 mm de grosor.
  • 350 m de longitud total
  • Disponible en diversos anchos
Especificaciones
Cantidad 1/paq.
Tipo Funda
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Calidad de los alimentos
Longitud (métrico) 350 m
Tamaño 0,1 de grosor × 350 mm de ancho
Color Transparente