Learn More
Kartell™ Tubos para muestras de polietileno
Código de producto. 10536391
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Altura (métrico):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diámetro interior (métrico):
5 mm
14 mm
17,2 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10536391 2,5 ml 31,5 mm 14 mm 100 PCS
10737152 5 ml 50 mm 5 mm 100 PCS
10622132 8 ml 57,6 mm 17,2 mm 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10536391 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0073100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.00€
    21.27€ / paquete de 100
    Ahorro 0.73€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno irrompible y ligero. Kartell™ Los tubos de muestra de polietileno se pueden utilizar como recipientes de pesaje.
  • Recipientes para uso general con tapas con bisagras a presión
  • Fondo plano, ligero y a prueba de roturas
  • El grosor de pared es de aproximadamente 1 mm
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 14 mm
Material Polietileno
Volumen (métrico) 2,5 ml
Para utilizar con (aplicación) Pueden utilizarse como recipientes de pesaje y son aptos para productos alimenticios
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Estilo de la base Fondo plano
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 31,5 mm
Tipo de producto Tubo