Learn More
BioClean™ SafeStep Cubrezapatos para salas blancas NSO
Código de producto. 12952245
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
455 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12952245 400 mm paquete de 400
12962245 455 mm paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12952245 Proveedor BioClean™ N.º de proveedor NSO016
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cubrecalzados tienen bajos niveles de desprendimiento de partículas y están procesados para garantizar ISO Compatibilidad clase 5. El revestimiento de elastómero garantiza un buen agarre y durabilidad.
  • Antideslizantes
  • Bajos niveles de desprendimiento de partículas
  • Duraderos
  • Revestimiento de elastómero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno
Color Blanco
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Tipo de empaquetado 100 unidades por bolsa interior de PE sellada; una bolsa interior por bolsa exterior de PE sellada; cuatro bolsas exteriores por caja forrada (400 unidades)
Longitud (métrico) 400 mm
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Cubrezapatos para entornos controlados