Learn More
Fisherbrand™ Garrafa de cuello estrecho de polietileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color del tapón | Translúcido |
| Revestimiento del tapón | Polietileno |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | alterar |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 125 mm |
| Material | Polietileno |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.° por paquete | 1 unidad |