Learn More
Fisherbrand™ Garrafa de cuello estrecho de polietileno
Código de producto. 11517443 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.° por paquete:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.° por paquete Tamaño de la unidad
11517443 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11517443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    5.85€ / paquete de 1
    Ahorro 22.25€
    79% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Material del tapón: Polietileno
  • Garrafa de polietileno translúcido con tapón de polietileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Color del tapón Translúcido
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón alterar
Diámetro interior del cuello (métrico) 189 mm
Material Polietileno
Estilo de cuello Estrecha
N.° por paquete 1 unidad