Learn More
Fisherbrand™ Garrafa de cuello estrecho de polietileno
Código de producto. 11537443 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11537443 25 L cada uno
1 options
Código de producto. 11537443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.35€
    16.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1.88€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material del tapón: Polietileno
  • Garrafa de polietileno translúcido con tapón de polietileno
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 L
Color del tapón Translúcido
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón alterar
Diámetro interior del cuello (métrico) 470 mm
Material Polietileno
Estilo de cuello Estrecha
N.° por paquete 1 unidad