Learn More
Kartell™ Tapones de rosca para frascos cuentagotas de polietileno
Descripción
Fabricados con polietileno para una mayor resistencia y flexibilidad.Los tapones de rosca para frascos cuentagotas de polietileno de Kartell™, disponibles en una variedad de tamaños y estilos de boquilla, proporcionan una solución sólida para las ne
- Disponible en boquilla larga o corta
- Se adapta a frascos estandarizadas de cuello ancho y estrecho
- Caída de precisión para mediciones exactas con boquilla larga
- Flujo continuo para llenar pequeñas cantidades con boquilla corta
- Se suministra con tapón de cierre de punta de PE para evitar derrames
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Tapón de PE para el cierre de la punta |
| Material | Polietileno |
| Longitud (métrico) | 41 mm |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Acabado del cuello | 30 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca de frasco cuentagotas |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos estandarizados de cuello estrecho n.º de piezas 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 y frascos estandarizados de cuello ancho n.º de piezas 1608 - 1610 |
| Tipo de tapón | Boquilla larga |