Learn More
Fisherbrand™ Membranas de polietersulfona
Código de producto. 11785305 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11785305 0,45 μm 47 mm paquete de 100
11755305 0,2 μm 25 mm paquete de 100
11765305 0,2 μm 47 mm paquete de 100
11775305 0,45 μm 25 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11785305
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
™ Las membranas de polietersulfona de Fisherbrand presentan una estructura de poros altamente asimétrica que ofrece una capacidad de carga efectiva y un alto caudal.
  • La estructura de poros altamente asimétrica ofrece una capacidad de carga efectiva y alta caudal
  • Hidrofílico y fabricado con polímero de polietersulfona
  • Diseñado para eliminar partículas durante la filtración general
  • Las características de baja unión de proteínas y fármacos lo hacen ideal para su uso en aplicaciones de ciencias de la vida
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Punto de burbuja 2.7bar
Color Blanco
Material PES
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 21 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de reactivos químicos especiales, líquidos a alta temperatura, filtración de fármacos
Caudal de gas 16 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad Sí
Diámetro (métrico) 47 mm