Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas para tubos Tough Spots™
Código de producto. 12398817
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Diámetro (métrico):
9,5 mm
1,27 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12398817 Azul 9,5 mm paquete de 1000
12378817 Amarillo 9,5 mm paquete de 1000
12388817 Verde 9,5 mm paquete de 1000
12358817 Blanco 9,5 mm paquete de 1000
12368817 Rojo 9,5 mm paquete de 1000
12308827 Blanco 1,27 cm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12398817 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor HEATSPOTSB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Difícil Spots™ Las etiquetas de los tubos no se despegarán ni migrarán, incluso con exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación. Las etiquetas redondas precortadas en dos tamaños están disponibles en diversos colores. 1000 etiquetas por rollo.
Superior a las cintas y etiquetas convencionales para uso en laboratorios de investigación y clínicos.
  • Construido de poliolefina delgada, químicamente inerte con fuerte adhesivo acrílico.
  • Se adhiere a la mayoría de microtubos y otros elementos de plástico, vidrio y metal.
  • Las etiquetas no se despegan ni migran, por lo que pueden deslizarse fácilmente en los rotores de la centrífuga sin atascarse ni engancharse.
  • Amplia variedad de colores para una fácil identificación de la muestra o del investigador.
  • Etiquetas redondas, precortadas y despegables para tapas de tubo en prácticos rollos dispensadores.
  • Dimensionado para tubos de microcentrífuga.
    • Los Tough Spots de 9,5 mm de diámetro son ideales para microtubos de 0,5 ml.
    • Los Tough Spots de 13 mm de diámetro son ideales para tubos de 1,5/2,0 ml.
Resiste entornos extremos para que los tubos permanezcan claramente identificados.
  • Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
  • Frío: temperaturas del congelador hasta -80 °C
  • Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Centrifugación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Azul
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliolefina
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Mostrar texto Vacío
Para utilizar con (aplicación) Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y el laboratorio clínico
Para utilizar con (equipo) Tubos de 0,5 mL
Etiquetas por fila 2
Cantidad 1000/Paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +80°C
Dimensiones (L x An) 1 x 1 cm
Longitud (imperial) 0,4 in
Anchura (imperial) 0,4 in
Anchura (métrico) 9.5 mm
Diámetro (imperial) 0,4 in
Diámetro (métrico) 9,5 mm