Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas para tubos Tough Spots™
Description
Superior a las cintas y etiquetas convencionales para uso en laboratorios de investigación y clínicos.
- Construido de poliolefina delgada, químicamente inerte con fuerte adhesivo acrílico.
- Se adhiere a la mayoría de microtubos y otros elementos de plástico, vidrio y metal.
- Las etiquetas no se despegan ni migran, por lo que pueden deslizarse fácilmente en los rotores de la centrífuga sin atascarse ni engancharse.
- Amplia variedad de colores para una fácil identificación de la muestra o del investigador.
- Etiquetas redondas, precortadas y despegables para tapas de tubo en prácticos rollos dispensadores.
- Dimensionado para tubos de microcentrífuga.
- Los Tough Spots de 9,5 mm de diámetro son ideales para microtubos de 0,5 ml.
- Los Tough Spots de 13 mm de diámetro son ideales para tubos de 1,5/2,0 ml.
Resiste entornos extremos para que los tubos permanezcan claramente identificados.
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador hasta -80 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Ninguno |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Show More |