Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster
Descripción
- Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos, resistente a la corrosión, resistente a la humedad, resistente a los rayos UV y resistente a la intemperie.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815) |
| Descripción | Etiquetas de poliéster para impresoras BBP33/i3300 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Mostrar más |