Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de poliolefina criogénica, rollo
Código de producto. 12388797
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
32,5 x 12,5 mm
38 x 19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 1700
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12388797 38 x 19 mm paquete de 1000
12632580 32,5 x 12,5 mm paquete de 1700
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12388797 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor CRY2000
Edge
Diseñadas para adherirse sin romperse en condiciones de congelador criogénico. Las etiquetas de poliolefina criogénica pueden soportar temperaturas extremas, ebullición, autoclave, agentes cáusticos y centrifugación sin pelarse, agrietarse ni degradarse. Disponibles en rollos u hojas de impresora en dos tamaños.
Para un etiquetado seguro y sin concesiones para crioviales y microtubos.
  • Etiquetas desechables fabricadas con material de poliolefina flexible y químicamente inerte.
  • El adhesivo acrílico se adhiere a la mayoría de los plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales.
  • La combinación única de etiqueta y adhesivo se expande y contrae junto con las fluctuaciones de temperatura.
  • Etiquetas precortadas y despegables en prácticas hojas para impresora que antiatascos.
  • Etiquetas de 33 x 13 mm ideales para crioviales y tubos estándar de 1,5 mL o 2,0 mL.
Resiste entornos y procedimientos de laboratorio desafiantes.
  • Resistente a temperaturas de -°196 C a +150 °C.
  • Condiciones de almacenamiento en congeladores criogénicos.
  • LN2 en fase líquida y vapor.
  • Baños de agua a °100 C.
  • Autoclave y hornos moderados a 150 °C.
  • Resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
  • Centrifugación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliolefina
Print Technology Ninguno
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de los artículos utilizados junto con almacenamiento criogénico, uso de LN2, centrifugación, esterilización en autoclave, baños de agua y ebullición
Cantidad 1000/Paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +150 °C
Dimensiones (L x An) 38 x 19 mm
Longitud (imperial) 3.3 cm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1.3 cm