Learn More
Heathrow Scientific™ Soporte para viales criogénicos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12806006 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
50 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Admite unitSize
12806006 50 viales paquete de 4
1 options
Código de producto. 12806006 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS23229B
Edge
Se adapta a tubos de tamaño de 2 a 5 ml e incluye 50 pocillos. Los soportes para viales criogénicos mantienen los viales y tubos seguros en pocillos de 12,9 mm de diámetro.
  • Fabricación en policarbonato.
  • Las pestañas de pozo permiten abrir y cerrar con una sola mano los viales que tienen una función de ranura.
  • Números de índice en relieve.
  • La esquina superior izquierda está cuadrada para proporcionar una fácil orientación.
  • Las empuñaduras acanaladas facilitan el manejo con guantes.
  • Resiste tanto la congelación criogénica como la esterilización en autoclave.
  • Medidas 105 x 20 x 23 mm.
Especificaciones
Color Azul
Altura (métrico) 20 mm
Altura (imperial) 0,8 in
Longitud (métrico) 105 mm
Longitud (imperial) 4,1 in
Anchura (métrico) 23 mm
Anchura (imperial) 0,9 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 105 x 23 x 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Tanto congelación criogénica como esterilización en autoclave
Para utilizar con (equipo) Tubos de 2 a 5 ml
Admite 50 viales
Cantidad 4/paquete
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
matriz, red, conjunto 5 x 10
Diseñar Rectangulares
Material Policarbonato
Tipo Gradilla para viales criogénicos
Withstand Temperature (Metric) -196 °C