Learn More
Thermo Scientific™ Protector facial de policarbonato
Código de producto. 13242963
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Longitud (imperial):
11,6 pulg
Anchura (imperial):
7,8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tinción de lente Longitud (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
13242963 Transparente 11,6 pulg 7,8 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 13242963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63550001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    133.25€ / paquete de 1
    Ahorro 27.75€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este protector facial de policarbonato ajustable sobre gafas de seguridad. Ofrece protección contra impactos e incluye una ventana de policarbonato transparente de 1,5 mm (1/16 in.) de grosor.
Póngase el protector facial de policarbonato ajustable Thermo Scientific™ Nalgene™ sobre las gafas de seguridad. Con una ventana transparente de policarbonato con un grosor de 1,5 mm (1/16 in.), esta pantalla facial proporciona protección contra impactos, así como protección contra la luz ultravioleta en el intervalo de 200 a 360 nm. Resulta de gran utilidad en procedimientos germicidas y lectura de bandas o geles cromatográficos/electroforéticos. Cumple las normas OSHA 29CFR1910.1030 y ANSI Z87.1-1989 sobre el uso de patógenos transmitidos por sangre.
Características:
  • Diseño envolvente que ofrece protección frontal y lateral, mientras que su altura cubre desde la parte inferior del cuello hasta la parte superior de la cabeza.
  • Incluye una banda cómoda y ajustable de polietileno.
  • Riesgo biológico/transparente.
Nota:ofrece protección UV de entre 200 y 360 nm (la radiación UV puede hacer que el policarbonato desarrolle una ligera tinción de color amarillo/marrón).
Nota: no se debe utilizar con radioisótopos. Utilice las mamparas protectoras de radiación beta Nalgene cuando trabaje con radioisótopos beta. No esterilizar en autoclave.
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (imperial) 0,06 pulg
Grosor (métrico) 1.5 mm
Anchura (imperial) 7,8 pulg
Descripción Protector facial ajustable
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto PC/PE con superficie protectora
Longitud (imperial) 11,6 pulg
N.º por caja 4/caja
Material Policarbonato
Nota: no se debe utilizar con radioisótopos. Utilice las mamparas protectoras de radiación beta Nalgene cuando trabaje con radioisótopos beta. No esterilizar en autoclave.