Learn More
Fisherbrand™ Cajas de policarbonato Arctic Squares™
Código de producto. 11998004 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rojo
Surtido (Azul, Verde, Morado, Rojo)
Admite:
100 (Viales de 1,5 a 2 mL)
25 (Viales de 1,5 a 2 mL)
81 (Viales de 1,5 a 3 mL)
81 viales de 3 a 5 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Incluye:
Pinzas, tapa abatible
Tapa
Tapa con bisagra
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tamaño de la unidad
11998004 Surtido (Azul, Verde, Morado, Rojo) 81 (Viales de 1,5 a 3 mL) 133 x 133 x 53 mm Pinzas, tapa abatible paquete de 4
11938084 Rojo 25 (Viales de 1,5 a 2 mL) 76 x 76 x 53 mm Tapa paquete de 8
11394055 Morado 81 viales de 3 a 5 mL 133 x 133 x 96 mm Tapa con bisagra paquete de 5
11978004 Azul 100 (Viales de 1,5 a 2 mL) 133 x 133 x 53 mm Pinzas, tapa abatible paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Funciona mejor con viales criogénicos con rosca interna.
Código de producto. 11998004
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Funciona mejor con viales criogénicos con rosca interna.
Almacene viales de manera segura en congeladores mecánicos y nitrógeno líquido. Ártico Squares™ Las cajas de policarbonato están diseñadas para ayudar a orientar, identificar y acceder a los viales con facilidad. Las cajas tienen orificios de drenaje y ventilación, y son apilables y esterilizables en autoclave. Incluye fórceps y tapas con bisagras para facilitar el acceso.
  • Almacene los viales de forma °segura desde -196 °C hasta +121 C en congeladores mecánicos y nitrógeno líquido.
  • Disponible en varios colores y tamaños, incluidas dos opciones de altura para la caja de 81 viales.
  • Todas las cajas tienen orificios de ventilación y drenaje y son apilables y esterilizables en autoclave.
  • Diseñado con características únicas para ayudar a orientar, identificar y acceder a los viales con facilidad.
    • Las tapas con bisagras y tope incorporado permiten un acceso fácil con una sola mano a las muestras en cajas de 81 y 100 pocillos.
    • La base inclinada hacia adelante y la indexación de alto contraste en la tapa transparente garantizan una rápida orientación visual.
    • Las pinzas con punta magnética en cajas estándar de 81 y 100 pocillos ayudan a tomar viales y retirar cajas de los estantes del congelador.
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa abatible
Color Surtido (Azul, Verde, Morado, Rojo)
Material Policarbonato
Forma Cuadrado
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico de líquidos
Admite 81 (Viales de 1,5 a 3 mL)
Incluye Pinzas, tapa abatible
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Cantidad 4/Paq.
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 53 mm
Longitud (imperial) 5,2 in
Longitud (métrico) 133 mm
Anchura (imperial) 5,2 in
Anchura (métrico) 133 mm
Altura (imperial) 2,1 in
Altura (métrico) 53 mm
Peso (métrico) 0,61 kg