Learn More
Gilac™ Portabolsas para postes sin tapa, 120 L
Código de producto. 17938961
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17938961 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 17938961 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G619061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.39€
    120.88€ / paquete de 1
    Ahorro 62.51€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El portabolsas para postes de 120 L sin tapa se puede utilizar, como extra opcional, con una tapa en cualquiera de los 5 colores disponibles. Está equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento.
  • Para utilizar, como extra opcional, con tapa en cualquiera de los 5 colores disponibles.
  • Porta bolsas para postes equipado con 2 ruedas para facilitar su desplazamiento.
  • 2 ruedas adicionales están disponibles como opción.
  • Bolsa muy fácil de quitar y volver a colocar.
  • Portabolsas para postes entregado para ser ensamblado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Medio ambiente con recogida de residuos necesaria
Para utilizar con (equipo) Tapa portabolsas + bolsa de basura estándar de 120 L
Incluye Soporte para bolsas
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Anchura (imperial) 19,7 in
Tipo de producto Soporte para bolsas
Anchura (métrico) 500 mm