Learn More
Kartell™ Frasco de tinción PMP Hellendhal
Código de producto. 10375681
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
16
Tamaño de la unidad:
4 PCS
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
10375681 16 4 PCS
1 options
Código de producto. 10375681 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0035500
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El frasco de tinción Kartell™ PMP Hellendhal está diseñado para albergar hasta dieciséis portaobjetos de 76 x 26mm verticalmente espalda contra espalda con 8 sus ranuras.
  • Admite 76 portaobjetos de 26mm colocados verticalmente
  • Ocho ranuras
  • Se suministra con cubierta PMP
  • Admite 16 portaobjetos espalda contra espalda
  • El xileno puede resultar cáustico después 2 de días a temperatura ambi
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre PMP
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Material PMP
Tipo Tarro de tinción
Cantidad 4/paq.
Número de portaobjetos 16
Dimensiones (L x An) 58 x 53,5 mm
Longitud (métrico) 58 mm
Anchura (métrico) 53,5 mm
Altura (métrico) 86 mm