Learn More
Fisherbrand™ Enchufe sin electrodo de cable
Código de producto. 11756199 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
11756199 5 m cada uno
1 options
Código de producto. 11756199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.45€
    17.77€ / paquete de 1
    Ahorro 9.68€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este cable coaxial resistente para electrodos con cabezal S7 o S8 es ideal para conectar terminales de rosca de reguladores de pH.
  • Enchufe para conexión con terminales de rosca de reguladores de pH
  • Para electrodos combinados
  • Enchufe sin electrodo de cable
  • Desconexión del cable S7 de 5 m
Especificaciones
Tipos de conector S7
Descripción Enchufe sin electrodo de cable
Tipo Tapón
Longitud del cable (métrico) 5 m