Learn More
Labcon™ Tapones tipo tapón para tubos de cultivo de 17 mm de diámetro
Descripción
- Tapa para tubos de cultivo de 17 x 100 mm
- Sin endotoxinas (apirógenas)
- Polietileno USP Resina de clase VI
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 17 mm |
| Preesterilizados | N.º |
| Tipo de producto | Tapón hermético |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Transparente |
| N.° por paquete | 500 cápsulas/paquete. |
| N.º por caja | 1000 cápsulas/caja. |
| Envase | Bolsa |
| Cantidad | 500 cápsulas/bolsa, 2 bolsas/caja. |
| Mostrar más |