Learn More
Beschreibung
- Tapón estilo enchufe con surcos
- Tapón estilo enchufe para tubos de cultivo
- Se ajusta a tubos de cultivo de 12 × 75 mm
- El tapón incluye surcos para que los tubos queden bien fijados por los lados
- Sin endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Preesterilizados | N.º |
| Tipo de producto | Tapones para tubos |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno |
| Color | Natural |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación; para cultivo celular y uso general en laboratorio |
| Envase | 1000/bolsa; 3 bolsas/caja |
| Cantidad | 1000/bolsa |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?