Learn More
Cole-Parmer Tubo de silicona curada con platino, hore A
Código de producto. 30054345 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
1/8 in.
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30054345 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30052959 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30053369 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30052996 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
30053191 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 metros
30053172 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30053100 1/8 in. 1,9 cm (1 x 4 in) 15 metros
30054027 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053788 1,9 cm (3 x 16 in) (7/16 in) 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30054345 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tubos duraderos ofrecen una larga vida útil en aplicaciones de bombas peristálticas o válvulas de pellizco.
Extruido con tolerancias dimensionales precisas para mayor exactitud. Los tubos sin sabor ni —olor ayudan a mantener la integridad del fluido. No contiene BPA ni ftalatos. Los tubos translúcidos proporcionan una buena claridad. Paquete embalado en sala limpia y con doble bolsa. Esterilizar mediante autoclave, irradiación gamma, EtO y esterilizantes químicos. Cumple con los EE. UU. Farmacopea 43, Formulario Nacional 38 (USP ), Capítulo General 88 Clase VI, Ensayos de reactividad biológica, In Vivo (2020). Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in)
Diámetro exterior (imperial) 3/8 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.