Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Tubos de silicona curados con platino
Código de producto. 12406280
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1.6 mm
4,8 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12406280 1.6 mm 1 rollo
12486270 0,5 mm 1 rollo
12496270 0,8 mm 1 rollo
12426280 4,8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12406280 Proveedor Watson-Marlow N.º de proveedor 913.AJ16.016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.11€
    58.29€ / 1 rollos
    Ahorro 7.82€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Pumpsil Los tubos de silicona curados con platino se utilizan principalmente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso y control del pH.& Alimentación de medios en la fermentación.
  • Desarrollado para la industria biofarmacéutica, Pumpsil Ofrece un orificio ultra suave que ayuda a minimizar la unión de proteínas y garantizar una alta pureza en el producto terminado.
  • Pumpsil Se utiliza ampliamente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, así como para el control del pH y la alimentación de medios en la fermentación, medición precisa, transferencia y filtración. Trazabilidad absoluta con número de pieza, número de lote y fecha de caducidad grabados con láser. Paquete de validación integral y biocompatibilidad totalmente documentado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1.6 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para una medición, transferencia y filtración precisas
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 176 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Tipo de producto Tubo para bombas peristálticas