Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífuga para microplacas PlateFuge™
Código de producto. 16301338 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2 microplacas de PCR estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16301338 2 microplacas de PCR estándar cada uno
1 options
Código de producto. 16301338
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La PlateFuge™ es la primera microcentrífuga con un rotor basculante para microplacas. Garantiza que todos los reactivos se encuentren en el fondo de los pocillos para obtener las concentraciones adecuadas y un rendimiento mejorado.
  • Admite dos microplacas de tamaño estándar
  • Centrifuga rápidamente las gotas en las bases de los pocillos
  • El diseño exclusivo del rotor basculante evita derrames
  • Ocupa la mitad del tamaño que las centrífugas tradicionales.
  • Admite todos los tipos populares de placas para PCR (con faldón, semifaldón y sin faldón) y la mayoría de las placas de microtitulación
  • Los soportes de placas están colocados a 75°, lo que permite insertar las placas de forma segura sin necesidad de utilizar cintas de sellado ni tapones
  • A 600 x g, la mayoría de las muestras pueden terminar de centrifugarse en menos de 20 segundos
  • Abra la tapa para finalizar un ciclo. El freno eléctrico automático detiene el rotor rápida, pero suavemente en tan solo cuatro segundos
Especificaciones
Capacidad 2 microplacas de PCR estándar
Vel. máx 2.550 rpm
RCF máx. 600 x g
Incluye Rotor, portador de placas, enchufe para Reino Unido y la UE
Descripción Microcentrífuga de microplacas
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 230 x 260 x 197 mm
Rotor incluido Sí
Refrigerado No
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V