Learn More
Kartell™ plastilab™ Matraz aforado con tapón
Descripción
Estos plastilab™ frascos no crean menisco, lo que simplifica el proceso de lectura de los volúmenes finales. Calibrados gravimétricamente a 20 °C, la translucidez del polipropileno se mejora cuando entra en contacto con el líquido. Las paredes delgadas eliminan la distorsión, y un diseño de cuello fino hace que las lecturas finales sean precisas. Este matraz volumétrico es autoclavable, químicamente no absorbente, seguro para su uso con alimentos e incluye tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Gravimétricamente a 20 °C |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 174 mm |
| Tolerancia | +/- 1 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Diámetro exterior (métrico) | 58 mm |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.