Learn More
Multiroir Controlec Caja de almacenamiento apilable de plástico
Código de producto. 16437070
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16437070 8 L cada uno
1 options
Código de producto. 16437070 Proveedor Multiroir Controlec N.º de proveedor 187032776
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las cajas de almacenamiento apilables Multiroir son aptas para uso alimentario y cuentan con asas ergonómicas para facilitar su transporte.
  • Resistente a las variaciones de temperatura
  • Apilable y encajable
  • Insensible a los impactos
  • Asas ergonómicas para facilitar el transporte
  • Calidad para el contacto con alimentos
Especificaciones
Material Polypropylene
Color Clear
Capacidad (métrico) 8 L
Descripción PROBOX stoage box
Incluye Ergonomic handles, clip-top lid
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 290 x 195 x 185 mm
Para utilizar con (equipo) General Storage and Food Use