Descripción
- Fabricado en PP/PE
- Para el llenado seguro de polvos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 100 mm |
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 22 mm |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Color | Translucent |
| Para utilizar con (aplicación) | Para productos alimenticios |
| Longitud del tubo (métrico) | 52 mm |
| Capacidad (imperial) | 7.71 oz. |
| Altura (imperial) | 4.33 in. |
| Mostrar más |