Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de plástico, con junta de silicona (VMQ), recta, hecha de PP, GL 14
Código de producto. 11732929 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11732929 5 mm 10 PCS
1 options
Código de producto. 11732929 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292550603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con la oliva de plástico se pueden conectar mangueras.
Con la ayuda de olivas de plástico, se puede conectar, por ejemplo, una bomba de vacío a un aparato a través de mangueras.
  • Recto
  • Con junta de silicona (VMQ)
  • Conexión de manguera de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 8,6 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Conexión de mangueras; adecuado para tapón de rosca GL 14 (n.º 29 227 05 08)
Cantidad de embalaje 10/Paq.